Få mere at vide
Sartorius PROLINE™ Plus fast volumen, enkeltkanals mekaniske pipettere Artikelnummer.: 10774112
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Sartorius PROLINE™ Plus fast volumen, enkeltkanals mekaniske pipettere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10774112 Shop alle Sartorius produkter
0.6%, Gul, 20μ l, Ret 20μ L, Hver
Nøjagtighed:
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.8%
1.3%
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
5000μ L
10 mL
Model-:
F10
F2
F5
Ret 10μ L
Ret 100μ L
Ret 20μ L
Ret 25μ L
Ret 5μ L
Ret 50μ L
Ret 500μ L
Rette 1000μ L
Rette 200μ L
Rette 250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10774112
Brand: Sartorius 728530
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Robust, men alligevel let og nem at bruge
Høj kvalitet og lette pipetteringskræfter giver en behagelig pipetteringsoplevelse. Proline Plus, der dækker hele μområdet fra 0,1 l til 10 ml, er velegnet til en bred vifte af daglige laboratorieapplikationer.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Høj kemikalie- og UV-resistens
  • Lydstyrkeindstilling ved klikstop
  • Velegnet til både venstre- og højrehåndsbetjening
  • Kompatibel med en bred vifte af tips
  • Kompatibel med de mest almindeligt anvendte laboratorierør på grund af den slanke udkasterkrave
  • Safe-Cone Filter forhindrer forurening og beskadigelse af pipetteren
  • Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
  • Nem rengøring: kun 2-3 dele at skille ad
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.6%
Certificeringer/compliance CE
Kompatible tips 200 μL Optifit spids, μ20 L SafetySpace™ filterspids
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med Optifit Tip 200μ L, SafetySpace Filterspids 20μ L
Materiale Polypropylen
Model- Ret 20μ L
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 20μ l
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 200 μL Optifit spids, μ20 L SafetySpace™ filterspids
Inkluderer Slank udkasterkrave, sikkert keglefilter
Præcision 0.50
UV overvågning Ja
garanti 2 år
Produkttitel
Sartorius PROLINE™ Plus fast volumen, enkeltkanals mekaniske pipettere >