Få mere at vide
Sartorius PROLINE™ Plus fast volumen, enkeltkanals mekaniske pipettere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10322310 Shop alle Sartorius produkter
Nøjagtighed:
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,8%
1,3%
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
5000μ L
10 ml
Model-:
F10
F2
F5
Ret 10μ L
Ret 100μ L
Ret 20μ L
Ret 25μ L
Ret 5μ L
Ret 50μ L
Ret 500μ L
Rette 1000μ L
Rette 200μ L
Rette 250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10322310
Brand: Sartorius 728590
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust, men alligevel let og nem at bruge
Høj kvalitet og lette pipetteringskræfter giver en behagelig pipetteringsoplevelse. Proline Plus, der dækker hele μområdet fra 0,1 l til 10 ml, er velegnet til en bred vifte af daglige laboratorieapplikationer.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Høj kemikalie- og UV-resistens
  • Lydstyrkeindstilling ved klikstop
  • Velegnet til både venstre- og højrehåndsbetjening
  • Kompatibel med en bred vifte af tips
  • Kompatibel med de mest almindeligt anvendte laboratorierør på grund af den slanke udkasterkrave
  • Safe-Cone Filter forhindrer forurening og beskadigelse af pipetteren
  • Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
  • Nem rengøring: kun 2-3 dele at skille ad
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,6%
Certificeringer/compliance CE
Kompatible tips 10000 μL Optifit tip
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med Optifit 10.000μ L
Materiale Polypropylen
Model- F10
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 10 ml
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) 10000 μL Optifit tip
Inkluderer Slank udkasterkrave, sikkert keglefilter
Præcision 0.20
UV overvågning Ja
garanti 2 år