Få mere at vide
Sartorius PROLINE™ Plus fast volumen, enkeltkanals mekaniske pipettere
Shop alle Sartorius produkter
Nøjagtighed:
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.8%
1.3%
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
5000μ L
10 mL
Model-:
F10
F2
F5
Ret 10μ L
Ret 100μ L
Ret 20μ L
Ret 25μ L
Ret 5μ L
Ret 50μ L
Ret 500μ L
Rette 1000μ L
Rette 200μ L
Rette 250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Høj kvalitet og lette pipetteringskræfter giver en behagelig pipetteringsoplevelse. Proline Plus, der dækker hele μområdet fra 0,1 l til 10 ml, er velegnet til en bred vifte af daglige laboratorieapplikationer.
- Fuldt autoklaverbar
- Høj kemikalie- og UV-resistens
- Lydstyrkeindstilling ved klikstop
- Velegnet til både venstre- og højrehåndsbetjening
- Kompatibel med en bred vifte af tips
- Kompatibel med de mest almindeligt anvendte laboratorierør på grund af den slanke udkasterkrave
- Safe-Cone Filter forhindrer forurening og beskadigelse af pipetteren
- Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
- Nem rengøring: kun 2-3 dele at skille ad
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Nøjagtighed | 0.3% |
Certificeringer/compliance | CE |
Kompatible tips | 5000 μL Optifit tip |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Grøn |
Engangs | Genanvendelig |
Til brug med | Optifit 5000μ L |
Materiale | Polypropylen |
Model- | F2 |
Antal kanaler | 1 |
Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius PROLINE™ Plus fast volumen, enkeltkanals mekaniske pipettere >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion