Få mere at vide
Prolin (L-Prolin), Mikromol™
Artikelnummer. 17989814
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17989814 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17989814 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1543.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Prolin (L-Prolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline
CAS 147-85-3
Analyt- eller komponentnavne L-Proline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-alpha-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1CCCN1
IUPAC navn (2S)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 115,0633 g/mol