Få mere at vide
Proline (L-Proline), LoGiCal
Artikelnummer. 30462522
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462522 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462522 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1543.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Proline
CAS 147-85-3
Analyt- eller komponentnavne L-Proline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-alpha-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)[C@@H]1CCCN1
IUPAC navn (2S)-pyrrolidin-2-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 115,0633 g/mol