missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Proligestone, TRC

Artikelnummer. 30415847
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415847 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7559605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Proligestone
CAS 23873-85-0
Molekylær formel C24 H34 O4
Mængde 5 mg
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione','14,17-[propylidenebis(oxy)]-, Pregn-4-ene-3,20-dione','14,17-dihydroxy-','cyclic acetal with propionaldehyde (8CI), 1,4a-Ethano-4aH-phenanthro[1,2-d][1,3]dioxin','pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 14,17-[Propylidenebis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 14α,17α-Propylidenedioxypregn-4-ene-3,20-dione, Proligestone
InChI formel InChI=1S/C24H34O4/c1-5-20-27-23(15(2)25)12-13-24(28-20)19-7-6-16-14-17(26)8-10-21(16,3)18(19)9-11-22(23,24)4/h14,18-20H,5-13H2,1-4H3/t18-,19+,20?,21-,22+,23-,24+/m0/s1
SMIL CCC1O[C@@]23CC[C@](O1)(C(=O)C)[C@@]2(C)CC[C@H]4[C@H]3CCC5=CC(=O)CC[C@]45C
Molekylvægt (g/mol) 386.52
Formel vægt 386.2457
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.