Få mere at vide
MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (12-31), human
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 235433-36-0 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 2272.57 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |