Få mere at vide
MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (12-31), human
Artikelnummer. 16492959
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16492959 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16492959 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1530
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (12-31), human is a fragment of the prolactin releasing peptide (PrRP). Prolactin Releasing Peptide (1-31), human is a high affinity GPR10 ligand that cause the release of the prolactin.
Tekniske data
CAS 235433-36-0
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 2272.57 g/mol
Produkttype Peptides