Få mere at vide
MedChemExpress Prolactin Releasing Peptide (1-31), human
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.96% |
| CAS | 215510-22-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 3664.15 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |