Få mere at vide
Invitrogen™ Humant prolaktin ELISA Kit
Artikelnummer. 17835017
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17835017 10 x 96 tests -
15865843 96 prøver Pakke med 96
17185459 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17835017 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHIAPRLX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41300.00 DKK
    40474.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 826.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Det menneskelige prolaktin ELISA kvantificerer humant prolaktin i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Prolactin. Metodens princip The Human Prolactin solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Prolaktin (PRL) er et hypofysehormon, der er involveret i stimulering af mælkeproduktion, salt- og vandregulering, vækst, udvikling og reproduktion. PRL udøver sin indflydelse på forskellige celletyper gennem en signaltransduktionsvej, som begynder med hormonets binding til en transmembran PRL-receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01236
Analyseområde 15,6 til 1.000 pg/ml
Assay følsomhed 11.7 pg/mL
Oversigt Humant prolaktin ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias AV290867; decidual prolaktin; GHA1; væksthormon A1; Humant prolaktin; laktogenpræhormon (AA -30 til 199); præprolaktin; præ-prolaktin; Prl; Prl1a1; PRLB; PRLSD1; Prol; Prolaktin; prolaktinfamilie 1, underfamilie A, medlem 1; prolaktinprækursor; prolaktinprotein; RATPRLSD1; RNPROLAV290867; decidualt prolaktin; GHA1; væksthormon A1; humant prolaktin; laktogenpræhormon (AA -30 til 199); præprolaktin; præprolaktin; Prl; Prl1a1; PRLB; PRLSD1; Prol; Prolaktin; prolaktinfamilie 1, underfamilie A, medlem 1; prolaktinforløber; prolaktinprotein; RATPRLSD1; RNPROL;
Gen-id (Entrez) 5617
Gen symbol PRL
Interassay CV 10.8%
Intraassay CV 7.6%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Plasma 12,5μ L, Serum 12,5μ L, Supernatant 50μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Prolactin
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter