Få mere at vide
Invitrogen™ Humant prolaktin ELISA Kit
Artikelnummer. 15865843
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15865843 96 prøver Pakke med 96
17185459 5 x 96 prøver -
17835017 10 x 96 tests -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865843 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHIAPRL
ELISA
Det menneskelige prolaktin ELISA kvantificerer humant prolaktin i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Prolactin. Metodens princip The Human Prolactin solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Prolactin (PRL) er et hypofysehormon, der er involveret i stimulering af mælkeproduktion, salt- og vandregulering, vækst, udvikling og reproduktion. PRL udøver sin indflydelse på forskellige celletyper gennem en signaltransduktionsvej, som begynder med bindingen af hormonet til en transmembran PRL-receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P01236
Analyseområde 15,6 til 1.000 pg/ml
Assay følsomhed 11.7 pg/mL
Oversigt Humant prolaktin ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Peptidhormon
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5617
Gen symbol PRL
Interassay CV 10.8%
Intraassay CV 7.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Plasma 12,5μ L, Serum 12,5μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Prolactin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min