Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ProK
Beskrivelse
ProK is a lysine-based unnatural amino acid (UAA) used for genetic code expansion. It enables bioconjugation of fluorescent probes in E. coli or multicellular organisms.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N6-[(2-Propyn-1-yloxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride |
| CAS | 1428330-91-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Unnatural Amino Acids |
| Molekylær formel | C10H16N2O4.HCl |
| Renhed | 0.95 |