Få mere at vide
Prohydrojasmon racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16475416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16475416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112101
MedChemExpress Prohydrojasmon racemate (n-Propyl dihydrojasmonate) is the racemate of Prohydrojasmon. Prohydrojasmon is a synthesized plant growth regulator.
Prohydrojasmon racemate (n-Propyl dihydrojasmonate) is the racemate of Prohydrojasmon. Prohydrojasmon is a synthesized plant growth regulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prohydrojasmon racemate
Fysisk form Liquid
CAS 158474-72-7
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H26O3
Synonym n-Propyl dihydrojasmonate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 54 mg/mL (212.29 mM)
SMIL O=C(OCCC)CC1C(CCCCC)C(CC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 254.37
Formel vægt 254.37
Procent renhed 98.0%