Få mere at vide
Prohexadione calcium 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prohexadione Calcium |
| CAS | 127277-53-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prohexadione Calcium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H10 O5 . Ca |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic acid, 3,5-dioxo-4-(1-oxopropyl)-, ion(1-), calcium, calcium salt (9CI), A 1699DF, Apogee, BAS 125, BAS 125W, BX 112, Ca-prohexadione, Calcium 3-hydroxy-5-oxo-4-propionylcyclohex-3-enecarboxylate, Prohexadione calcium, Regalis, Viviful, Prohexadione Calcium |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q-1;+2/p-1 |
| SMIL | [Ca+2].CCC(=O)[C-]1C(=O)CC(CC1=O)C(=O)[O-] |
| Vis mere |