Få mere at vide
Prohexadione calcium 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325446
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325446 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325446 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16345000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prohexadione Calcium
CAS 127277-53-6
Analyt- eller komponentnavne Prohexadione Calcium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 O5 . Ca
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 3,5-dioxo-4-(1-oxopropyl)-, ion(1-), calcium, calcium salt (9CI), A 1699DF, Apogee, BAS 125, BAS 125W, BX 112, Ca-prohexadione, Calcium 3-hydroxy-5-oxo-4-propionylcyclohex-3-enecarboxylate, Prohexadione calcium, Regalis, Viviful, Prohexadione Calcium
InChI formel InChI=1S/C10H11O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q-1;+2/p-1
SMIL [Ca+2].CCC(=O)[C-]1C(=O)CC(CC1=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn calcium;3,5-dioxo-4-propanoylcyclohexane-1-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 250.2614
Mængde 1 ml
Formel vægt 250.0154 g/mol