Få mere at vide
Proguanil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473796
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473796 25 mg 25mg
16448628 10 mg -
16434497 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473796 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0806
MedChemExpress Proguanil, an antimalarial prodrug, is metabolized to the active metabolite Cycloguanil (HY-12784). Proguanil is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor.
Proguanil, an antimalarial prodrug, is metabolized to the active metabolite Cycloguanil (HY-12784). Proguanil is a dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proguanil
Fysisk form Solid
CAS 500-92-5
Farve White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H16ClN5
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (512.36 mM)
SMIL N=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(NC(C)C)=N
Molekylvægt (g/mol) 253.73
Formel vægt 253.73
Procent renhed 98.81%