Få mere at vide
Proguanil Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18060610
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18060610 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0840.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Proguanil Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorguanide Hydrochloride
CAS 637-32-1
Analyt- eller komponentnavne Chlorguanide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 Cl N5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
SMIL Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-3-(N-propan-2-ylcarbamimidoyl)guanidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 290.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 289.0861 g/mol