Få mere at vide
Proguanil Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30463246
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463246 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463246 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0840.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorguanide Hydrochloride
CAS 637-32-1
Analyt- eller komponentnavne Chlorguanide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 Cl N5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-3-(N-propan-2-ylcarbamimidoyl)guanidine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 290.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 289.0861 g/mol