Få mere at vide
Proguanilhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15668775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15668775 25 mg 25mg
15658735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15668775 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461430250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 637-32-1 | C11H16ClN5·HCl | 290.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-32-1
Molekylær formel C11H16ClN5·HCl
Molekylvægt (g/mol) 290.19
InChI nøgle SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
PubChem CID 9570076
IUPAC navn (1E)-1-[amino-(4-chloranilino)methyliden]-2-propan-2-ylguanidin;hydrochlorid
SMIL CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proguanil hydrochloride
Smeltepunkt 245.0°C to 250.0°C
Mængde 25 mg
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Formel vægt 290.19
Procent renhed 97%