Få mere at vide
Proguanilhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
Artikelnummer. 15658735
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 637-32-1 | C11H16ClN5·HCl | 290.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-32-1
Molekylær formel C11H16ClN5·HCl
Molekylvægt (g/mol) 290.19
InChI nøgle SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
PubChem CID 9570076
IUPAC navn (1E)-1-[amino-(4-chloranilino)methyliden]-2-propan-2-ylguanidin;hydrochlorid
SMIL CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proguanil hydrochloride
Smeltepunkt 245.0°C to 250.0°C
Mængde 100 mg
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Formel vægt 290.19
Procent renhed 97%