Få mere at vide
Invitrogen™ Muse-progranulin (GRN) ELISA Kit
Artikelnummer. 18507824
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 18507824
Brand: Invitrogen™ EMGRNX10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Museprogranulin (GRN) ELISA kvantificerer Ms Progranulin i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms Progranulin. Metodens princip Musen Progranulin solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Progranulin er forstadiet til Granulin, også kaldet Proepithelin og PC-celle-afledt vækstfaktor. Spaltning af signalpeptidet producerer modent granulin. Både Granulin og mindre spaltningsprodukt af Granulin regulerer cellevækst. Progranulin stimulerer proliferation af mange epitelceller, fremmer deres forankringsuafhængig vækst og giver, når det overudtrykkes, epithelial tumorigenicitet. Progranulin/epithelingenet er multifunktionelt med vigtige konstitutive roller i epitelial homeostase, reproduktiv, immunologisk og neuronal funktion. Progranulin udtrykkes konstitutivt i en række epitel, især i huden, mave-tarmkanalen og reproduktionssystemet. Progranulin udtrykkes i immunceller in vivo og i specifikke neuroner i hjernen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P28798
Analyseområde 20,58 til 15.000 pg/ml
Assay følsomhed 20 pg/mL
Kalibreringsområde 20 pg/ml til 15.000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Transskriptionsfaktorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: Mus B7-1, BAFF R, BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chemerin, Clusterin, CXCL15, Cystatin C, DAN, DLL4, EDAR, Endocan, Fetuin A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitin-2, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, Meteorin, Nope, NOV, Osteoactivin, O x 40, Ligand, P-Cadherin, Periostin, PlGF-2, Prostasin, Renin 1, Testican 3, TIM-1, TRAIL, Tryptase epsilon.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 14824
Gen symbol Grn
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Udvikling
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym RP23-226P4.4, Pgrn, epitelin
Mål Progranulin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min