Få mere at vide
Biochrom Programmerbar Peltier Opvarmet Cell Holder
Type:
Vandopvarmet kuvetteholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Anvendelser omfatter analyse af smeltetemperaturer af oligonukleotider
- Peltier-opvarmet enkeltcelleholder til 10 mm banelængde celler
- Kompatibel med Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 og 6300
- Leveres med kabler og SWIFT-Tm applikationssoftwaren
- Kræver temperaturkontrolenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300 |
| Oversigt | Programmerbar Peltier Opvarmet Cell Holder |
| Type | Vandopvarmet kuvetteholder |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | DNA/RNA-denautringsstudier |
| Inkluderer | Software |
| Driftstemperatur | 20 °C til 105 °C |
| Nødvendigt tilbehør | Temperaturkontrolenhed |
| Temperaturområde (metrisk) | 20 °C til 105 °C |