Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Proglumide sodium salt
Artikelnummer. 18024382
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18024382 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18024382 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1478/50
Non-selective CCK antagonist; orally active
Non-selective cholecystokinin (CCK) antagonist. Inhibits CCK-stimulated amylase secretion and prevents CCK-induced 2-deoxyglucose uptake in mouse pancreatic acini. Blocks growth of HT29 colon carcinoma cells in response to gastrin 17 treatment. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proglumide sodium salt
CAS 99247-33-3
Mængde 50 mg
Molekylær formel C18H25N2NaO4
Formel vægt 356.39
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 356.398