Få mere at vide
Progesteron, Lipomed
Artikelnummer. 30458294
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30458294 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458294 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRO1683100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Progesteron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Progesterone
CAS 57-83-0
Analyt- eller komponentnavne Progesterone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H30 O2
Synonym Progesterone, Pregn-4-ene-3,20-dione, Progesterone (8 CI), 4-Pregnene-3,20-dione, Agolutin, Bio-luton, CIDR, Corlutin, Corlutina, Corluvite, Corporin, Corpus luteum hormone, Crinone, Cue-Mate, Cyclogest, Duraprogen, EAZI-BREED CIDR, Endometrin, Estima, Flavolutan, Fologenon, Gesterol, Gestiron, Gestone, Gestormone, Gestron, Glanducorpin, Gynlutin, Gynolutone, Hormoflaveine, Hormoluton, Lipo-Lutin, Lucorteum Sol, Lugesteron, Lugesterone, Luteal Hormone, Luteinique, Luteocrin normale, Luteodyn, Luteogan, Luteohormone, Luteol, Luteopur, Luteosan, Luteostab, Luteosterone, Luteovis, Luteum, Lutex, Lutidon, Lutin, Lutinus, Lutociclina, Lutocuclin M, Lutocyclin, Lutocyclin M, Lutocylin, Lutoform, Lutogyl, Lutren, Lutromone, Microgest, Minagest, NSC 64377, NSC 9704, Nalutron, P4, Percutacrine Luteinique, Piaponon, Primolut, Prochieve, Progeffik, Progeffik 200, Progekan, Progestan, Progestasert, Progesterol, Progestin, Progestogel, Progestol, Progeston, Progestone, Progestron, Prolets, Prolidon, Proluton, Prometrium, Prontogest, Protormone, Sincrogest, Syngesterone, Syngestrets, Syntolutan, U 3672, Utrogest, Utrogestan, Vitarrine, Delta4-Pregnene-3,20-dione
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CC(=O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC navn (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 314,2246 g/mol