Få mere at vide
Invitrogen™ Progesteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. p-200006754
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 15890322
Brand: Invitrogen™ EIAP4C21
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Progesteronet ELISA kvantificerer progesteron i urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Progesteronkonkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle progesteron, der er til stede i ekstraherede tørrede fækale prøver, urin- og vævskulturmedieprøver. En progesteronstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange museantistoffer. Et progesteron-peroxidase-konjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et monoklonalt antistof til progesteron til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne progesteron-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Progesteron er det vigtigste progestationelle steroid, som primært udskilles af corpus luteum og placenta. Progesteron binder til progesteronreceptoren, hvilket resulterer i dissociation af varmechokproteiner, receptorphosphorylering og transkriptionsaktivering gennem direkte eller indirekte interaktion med transkriptionsfaktorer. Progesteron virker på livmoderen, mælkekirtlerne og hjernen. Det er påkrævet ved embryoimplantation, graviditetsvedligeholdelse og udvikling af brystvæv til mælkeproduktion. Progesteron, omdannet fra pregnenolon, tjener også som et mellemprodukt i biosyntesen af gonadale steroidhormoner og binyrekortikosteroider. Terapeutisk progesteron er en syntetisk form af det endogene hormon progesteron. Dette middel udøver hæmmende virkninger på østrogener ved at reducere antallet af østrogenreceptorer og øge dets metabolisme til inaktive metabolitter. [Nationalt Center for Bioteknologisk Information. PubChem Compound Database; CID=5994]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 50 til 3200 pg/ml
Assay følsomhed 47.9 pg/mL
Oversigt Progesteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 5.7%
Intraassay CV 3.9
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Progesteron
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min