Få mere at vide
Invitrogen™ Progesteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17835217
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17835217 10 x 96 tests -
15890322 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17835217 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIAP4C21X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37550.00 DKK
    36799.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 751.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Progesteronet ELISA kvantificerer progesteron i urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Progesteronkonkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle progesteron, der er til stede i ekstraherede tørrede fækale prøver, urin- og vævskulturmedieprøver. En progesteronstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange museantistoffer. Et progesteron-peroxidase-konjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et monoklonalt antistof til progesteron til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne progesteron-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Progesteron er det vigtigste progestationelle steroid, som primært udskilles af corpus luteum og moderkagen. Progesteron binder til progesteronreceptoren, hvilket resulterer i dissociation af varmechokproteiner, receptorfosforylering og transkriptionsaktivering gennem direkte eller indirekte interaktion med transkriptionsfaktorer. Progesteron virker på livmoderen, mælkekirtlerne og hjernen. Det er nødvendigt ved embryoimplantation, graviditetsvedligeholdelse og udvikling af mælkevæv til mælkeproduktion. Progesteron, omdannet fra pregnenolon, fungerer også som et mellemprodukt i biosyntesen af gonadale steroidhormoner og binyrekortikosteroider. Terapeutisk progesteron er en syntetisk form af det endogene hormon progesteron. Dette middel udøver hæmmende effekter på østrogener ved at reducere antallet af østrogenreceptorer og øge dets metabolisme til inaktive metabolitter. [Nationalt Center for Bioteknologisk Information. PubChem Compound Database; CID=5994].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analyseområde 50 til 3200 pg/ml
Assay følsomhed 47.9 pg/mL
Oversigt Progesteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias 11-alfa-hydroxyprogesteron; Agolutin; C21H30O2; Crinon; Luteohormon; OHP; Pregn-4-en-3; Progesteron-11a-hemisuccinat11-alfa-hydroxyprogesteron; Agolutin; C21H30O2; Crinon; Luteohormon; OHP; Pregn-4-en-3; Progesteron-11a-hemisuccinat;
Interassay CV 5.7%
Intraassay CV 3.9%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser OHP; 11-alfa-hydroxyprogesteron; Hydroxyprogesteron alfa; hydroxyprogesteron 11; Progesteron-11a-hemisuccinat; Agolutin; Crinon; Luteohormon; Pregn-4-en-3,20-dione; C21H30O2
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Progesteron
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.