Få mere at vide
Invitrogen™ Progesteron konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Progesteronet ELISA kvantificerer progesteron i urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Progesteronkonkurrencen ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle progesteron, der er til stede i ekstraherede tørrede fækale prøver, urin- og vævskulturmedieprøver. En progesteronstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange museantistoffer. Et progesteron-peroxidase-konjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et monoklonalt antistof til progesteron til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne progesteron-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 50 til 3200 pg/ml |
| Assay følsomhed | 47.9 pg/mL |
| Oversigt | Progesteron konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Steroid hormon |
| Prøvetype | Fækalt ekstrakt, Supernatant, Urin |
| Tilstrækkelig til | 96 assays |
| Vis mere |