Få mere at vide
R&D Systems™ Progesterone
Artikelnummer. 18065572
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18065572 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18065572 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2835/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    948.15 DKK / 100mg
    Spare 56.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous progesterone receptor agonist
Endogenous progesterone receptor (PR) agonist (EC50 = 0.5 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Progesterone
CAS 57-83-0
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C21H30O2
Formel vægt 314.46
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 314.469