Få mere at vide
Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime |
| CAS | 50909-89-2 |
| Molekylær formel | C23 H33 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO4/c1-14(25)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24-28-13-21(26)27)8-10-22(15,2)20(17)9-11-23(18,19)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3,(H,26,27)/b24-16-/t17-,18+,19-,20-,22-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=C\C(=N/OCC(=O)O)\CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 2-[(Z)-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene]amino]oxyacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.512 |
| Formel vægt | 387.241 |