Få mere at vide
Profoxydim lithium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316290
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316290 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316290 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16341000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Profoxydim-lithium
CAS 281664-76-4
Analyt- eller komponentnavne Profoxydim-lithium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H31 Cl N O4 S . Li
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Profoxydim-lithium, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (9CI), BAS 625 lithium salt, 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]imino]butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-, lithium salt (1:1)
InChI formel InChI=1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+;
SMIL [Li+].CCC\C(=N/OCC(C)Oc1ccc(Cl)cc1)\C2=C([O-])CC(CC2=O)C3CCCSC3
IUPAC navn lithium;2-[(E)-N-[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]-C-propylcarbonimidoyl]-3-oxo-5-(thian-3-yl)cyclohexen-1-olate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 471.97
Mængde 1 ml
Formel vægt 471.1822 g/mol