Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 92-465 Series Blå Nitril Splash Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
100 par
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangshandsker, der tåler stænk
- Tekstureret finish på fingerspidserne. Forbedret greb
- Indeholder ingen naturgummi
- Velegnet til kontakt med alle fede fødevarer
- God modstandsdygtighed over for animalsk fedt sammenlignet med PVC eller naturgummi
- Pulverfri
- Ingen risiko for at forurene fødevarer med majsstivelse, der bruges til at pudre handsker
Ansøgninger :
- Alle sidste faser af kød- eller fiskeforarbejdning
- Lokaler med kontrolleret miljø
- Tilberedte måltider
- Mejeriforarbejdning
- Catering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + I1:2009 og EN 374:2003 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | No Texture |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Vis mere |