Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 92-465 Series Blå Nitril Splash Handsker
Artikelnummer. 11717713 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
100 par
Pakke med 100
Artikelnummer. 11717713
Brand: Ansell™ 92465090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver enestående modstandsdygtighed over for animalsk fedt sammenlignet med PVC eller naturgummi. Ansell VersaTouchTM 92-465 Series Blue Nitrile Splash Handsker er fremstillet af en innovativ nitrilforbindelse, som tilbyder fremragende kemiske og mekaniske egenskaber, komfort og fingerfærdighed.
  • Engangshandsker, der tåler stænk
  • Tekstureret finish på fingerspidserne. Forbedret greb
  • Indeholder ingen naturgummi
  • Velegnet til kontakt med alle fede fødevarer
  • God modstandsdygtighed over for animalsk fedt sammenlignet med PVC eller naturgummi
  • Pulverfri
  • Ingen risiko for at forurene fødevarer med majsstivelse, der bruges til at pudre handsker
Ansøgninger :
  • Alle sidste faser af kød- eller fiskeforarbejdning
  • Lokaler med kontrolleret miljø
  • Tilberedte måltider
  • Mejeriforarbejdning
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + I1:2009 og EN 374:2003
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Latex fri Yes
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse 8.5/9
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 4,7 mio
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 924659
Serie 92-465
Længde (metrisk) 240 mm