Beskrivelse
- Fremstillet af 100% ren latex
Ansøgninger :
- Forarbejdning af fjerkræ
- Forarbejdning af oksekød og svin
- Fiskeforarbejdning
- Forarbejdning af frugt og grøntsager
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Blue |
| Latex fri | No |
| Materiale | Rubber Latex |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 0.016 in. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Produkttype | Handsker |
| Vis mere |