Få mere at vide
Ansell™ proFood™ 87-305 serie blå naturgummi latex handsker
Artikelnummer. 12667021 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12667021 9 12 par
12647021 7 12 par
12657021 8 12 par
12677021 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12667021 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 87305090BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Fremstillet af 100% ren latex. Kloreret indvendigt for at minimere risikoen for allergi
  • Fremstillet af 100% ren latex
Ansøgninger :
  • Forarbejdning af fjerkræ
  • Forarbejdning af oksekød og svin
  • Fiskeforarbejdning
  • Forarbejdning af frugt og grøntsager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Manchet materiale Naturgummi latex
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Stil 87-305
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Pinked
Liner materiale Opløst
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Væske og mekanisk modstandsdygtig
Serie 87-305