Få mere at vide
Ansell™ proFood™ 87-305 serie blå naturgummi latex handsker
Tous les produits Ansell Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Størrelse:
7
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 par
Description
- Fremstillet af 100% ren latex
Ansøgninger :
- Forarbejdning af fjerkræ
- Forarbejdning af oksekød og svin
- Fiskeforarbejdning
- Forarbejdning af frugt og grøntsager
Spécification
Spécification
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 8 |
| Stil | 87-305 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Handske manchet farve | Blå |
| Handske manchet stil | Pinked |
| Liner materiale | Opløst |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu