Beskrivelse
- Fremstillet af 100% ren latex
Ansøgninger :
- Forarbejdning af fjerkræ
- Forarbejdning af oksekød og svin
- Fiskeforarbejdning
- Forarbejdning af frugt og grøntsager
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 7 |
| Stil | 87-305 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Handske manchet farve | Blå |
| Handske manchet stil | Pinked |
| Liner materiale | Opløst |
| Vis mere |