Få mere at vide
Ansell™ proFood™ 79-340 Series Green Nitrile Gloves
Artikelnummer. 11707723 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
144 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11707723 9 12 par
12687001 10 12 par
13407556 10 144 par
11787713 7 12 par
11797713 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11707723 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 79340090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Reusable gloves suitable for contact with all fatty foodstuffs.
  • Good mechanical and chemical properties
  • Contains no natural rubber
  • Safe for both food and workers hands
  • Flexibility, even in cold condition
Applications:
  • Poultry processing
  • Beef and pig processing
  • Fish processing
  • Janitorial use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitrile
Manchet materiale Nitrile
Produkttype Gloves
Størrelse 9
Stil 79-340
Tykkelse (metrisk) 0.3 mm
Handske manchet farve Green
Handske manchet stil Straight
Liner materiale Cotton Flocking
Mængde 12 Pairs
Modstandsdygtig overfor Mechanical and chemical
Serie 79-340