Få mere at vide
Ansell™ proFood™ Thermastat 78-110 serie lette handsker
Artikelnummer. p-8005338 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
12 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11766554 7 12 par
11776554 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11766554 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 78110070
Giver den bedste termiske isoleringsbarriere mellem huden og de omkringliggende elementer. Ansell proFood™ Thermastat 78-110 Series Light Gloves er udelukkende fremstillet af bestanddele, der er godkendt til fødevaremiljøer.
  • Særlige hulkernefibre
  • Passer til begge hænder
  • Kan vaskes ved max °40 C med sædvanlige vaskemidler
  • Sømløst design for at undgå ubehag eller hudirritation
  • Hurtig fjernelse af sved gennem fibre opretholder kropsvarmen
  • Ideel til nedkølede eller nedkølede forhold ved ikke-steril og tør fødevarehåndtering
  • Kan bruges enten som primær handske eller som underhandske for at beskytte mod kulde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Fibre
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388 : 314X, EN 511 : 100, EN 407
Manchet materiale Hulkerne fibre
Belægningsmateriale Hulkerne fibre
Farve Hvid
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Specifikt
Materiale Polyester
Produkttype Handsker
Størrelse 7
Temperatur (engelsk) Max. 100 °C
Temperatur (metrisk) Maks 100 °C
Handske manchet stil Almindelig
Foring Lined
Emballagetype Individuelle par pakker
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Alle kolde forhold
Serie 78-110