Beskrivelse
- Særlige hulkernefibre
- Passer til begge hænder
- Kan vaskes ved max °40 C med sædvanlige vaskemidler
- Sømløst design for at undgå ubehag eller hudirritation
- Hurtig fjernelse af sved gennem fibre opretholder kropsvarmen
- Ideel til nedkølede eller nedkølede forhold ved ikke-steril og tør fødevarehåndtering
- Kan bruges enten som primær handske eller som underhandske for at beskytte mod kulde
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Fibre |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, EN 388 : 314X, EN 511 : 100, EN 407 |
| Manchet materiale | Hulkerne fibre |
| Belægningsmateriale | Hulkerne fibre |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Specifikt |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 9 |
| Vis mere |