missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Profluthrin, TRC

Artikelnummer. 30422791
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422791 500 mg
30412834 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422791 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP755890500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 223419-20-3
Molekylær formel C17 H18 F4 O2
Molekylvægt (g/mol) 330.32
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)-, (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester (9CI), 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, Fairytale, Profluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylphenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
IUPAC navn (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropane-1-carboxylate
SMIL CC=CC1C(C(=O)OCc2c(F)c(F)c(C)c(F)c2F)C1(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Profluthrin
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18F4O2/c1-5-6-10-11(17(10,3)4)16(22)23-7-9-14(20)12(18)8(2)13(19)15(9)21/h5-6,10-11H,7H2,1-4H3
Formel vægt 330.1243
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.