Få mere at vide
Applied Biosystems™ ProFlex™ Prøveblokke
Artikelnummer. p-7246658 Shop alle Applied Biosystems produkter
Blokkonfigurationer:
2 x 384-brønds isotermiske blokke
2 x 96-brønds isotermiske blokke
2 x flade blokke
3 x 32-brønde, 2-zone VeriFlex-blokke
96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15107105
Brand: Applied Biosystems™ 4483638
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
ProFlex Basismodul til drift
De ProFlex PCR System er unikt i sit design med udskiftelige blokke, der giver mulighed for fremtidige ændringer i forskningskrav.
De ProFlex PCR System er unikt i sit design med udskiftelige blokke, der giver mulighed for fremtidige ændringer i forskningskrav. I et trin, der typisk tager mindre end 15 sekunder, skiftes blokken uden behov for specialværktøj eller sæt. ProFlex udskiftelige blokke er beregnet til brug med ProFlex PCR-system og kræver en ProFlex Basismodul til drift.
•De ProFlex 96-brønds prøveblok har et 96-brønds, 0,2 ml modul
• De ProFlex 2 x 96-brønds prøveblok har to 96-brønds, 0,2 mL moduler
• De ProFlex 2 x 384-brønds prøveblok har to 384-brønds, 0,02 mL moduler
• De ProFlex 2 x Flat Sample Block har to flade moduler og er optimeret til brug med TaqMan OpenArray Genotyping plader
• De ProFlex 3 x 32-brønds prøveblok har tre uafhængigt kontrollerede, 32-brønds, 0,2 ml moduler, så du kan dele dit instrument med to andre personer eller køre tre eksperimenter på én gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Til brug med (udstyr) ProFlex PCR system
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Dimensioner 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Volumen 3 x 32-brønde, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Produkttype Termocykler
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 6 °C/sek. (Blok), 4,4 °C/sek. (prøve)
Mængde 1 enhed
Vægt 41 lb. (18.8 kg)
Blokkonfigurationer 3 x 32-brønde, 2-zone VeriFlex-blokke