Beskrivelse
Kræver
ProFlex Basismodul til drift
De ProFlex PCR System er unikt i sit design med udskiftelige blokke, der giver mulighed for fremtidige ændringer i forskningskrav. I et trin, der typisk tager mindre end 15 sekunder, skiftes blokken uden behov for specialværktøj eller sæt. ProFlex udskiftelige blokke er beregnet til brug med ProFlex PCR-system og kræver en ProFlex Basismodul til drift.
•De ProFlex 96-brønds prøveblok har et 96-brønds, 0,2 ml modul
• De ProFlex 2 x 96-brønds prøveblok har to 96-brønds, 0,2 mL moduler
• De ProFlex 2 x 384-brønds prøveblok har to 384-brønds, 0,02 mL moduler
• De ProFlex 2 x Flat Sample Block har to flade moduler og er optimeret til brug med TaqMan OpenArray Genotyping plader
• De ProFlex 3 x 32-brønds prøveblok har tre uafhængigt kontrollerede, 32-brønds, 0,2 ml moduler, så du kan dele dit instrument med to andre personer eller køre tre eksperimenter på én gang
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (udstyr) | ProFlex PCR system |
| Termisk ensartethed | <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C) |
| Dimensioner | 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27,2 cm) |
| Volumen | 96-brønd, 0,2 ml |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Produkttype | Termocykler |
| Termisk rækkevidde | 0 °C til 100 °C |
| Vis mere |