Få mere at vide
Applied Biosystems™ ProFlex™ Prøveblokke
Artikelnummer. 15107105 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Blokkonfigurationer:
2 x 384-brønds isotermiske blokke
2 x 96-brønds isotermiske blokke
2 x flade blokke
3 x 32-brønde, 2-zone VeriFlex-blokke
96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Blokkonfigurationer unitSize
15107105 3 x 32-brønde, 2-zone VeriFlex-blokke Hver
15117105 96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block Hver
15238656 2 x 96-brønds isotermiske blokke Hver
15334853 2 x 384-brønds isotermiske blokke Hver
15372476 2 x flade blokke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15107105 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4483638
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
ProFlex Basismodul til drift
De ProFlex PCR System er unikt i sit design med udskiftelige blokke, der giver mulighed for fremtidige ændringer i forskningskrav.
De ProFlex PCR System er unikt i sit design med udskiftelige blokke, der giver mulighed for fremtidige ændringer i forskningskrav. I et trin, der typisk tager mindre end 15 sekunder, skiftes blokken uden behov for specialværktøj eller sæt. ProFlex udskiftelige blokke er beregnet til brug med ProFlex PCR-system og kræver en ProFlex Basismodul til drift.
•De ProFlex 96-brønds prøveblok har et 96-brønds, 0,2 ml modul
• De ProFlex 2 x 96-brønds prøveblok har to 96-brønds, 0,2 mL moduler
• De ProFlex 2 x 384-brønds prøveblok har to 384-brønds, 0,02 mL moduler
• De ProFlex 2 x Flat Sample Block har to flade moduler og er optimeret til brug med TaqMan OpenArray Genotyping plader
• De ProFlex 3 x 32-brønds prøveblok har tre uafhængigt kontrollerede, 32-brønds, 0,2 ml moduler, så du kan dele dit instrument med to andre personer eller køre tre eksperimenter på én gang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Til brug med (udstyr) ProFlex PCR system
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Dimensioner 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Volumen 3 x 32-brønde, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Produkttype Termocykler
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 6 °C/sek. (Blok), 4,4 °C/sek. (prøve)
Mængde 1 enhed
Vægt 41 lb. (18.8 kg)
Blokkonfigurationer 3 x 32-brønde, 2-zone VeriFlex-blokke