Få mere at vide
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastpakker, 3 x 32-brønd
Artikelnummer. 17153169 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Oversigt:
Indeholder 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader (100 plader i alt)
Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17153169 Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
17163169 Indeholder 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader (100 plader i alt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17153169 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A41182
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
De ProFlex PCR System kombinerer den pålidelighed og ydeevne, du er kommet til at forvente af Applied Biosystems instrumenter med fleksible konfigurations- og kontrolfunktioner, der tilpasser sig dine forskningsbehov.
De ProFlex PCR System kombinerer den pålidelighed og ydeevne, du er kommet til at forvente af Applied Biosystems instrumenter med fleksible konfigurations- og kontrolfunktioner, der tilpasser sig dine forskningsbehov. Denne pakke inkluderer systemet plus plastik (enten MicroAmp 8-rørsstrimler med påsatte kuplede hætter eller MicroAmp TriFlex PCR-reaktionsplader og MicroAmp 32-brønds klare klæbende film).
Proflex PCR System
• Udskift 96-brønds 0,2 mL blok med en anden bloktype, hvis gennemstrømningsbehovet ændres
• Få adgang til systemet eksternt (og bekvemt) via mobilapp
• Programmer instrumentet på få sekunder med brugervenlig touchscreen-grænseflade
• Simuler gammelt instrument med termiske simuleringstilstande
• Optimer PCR hurtigt og effektivt med bedre end gradient VeriFlex-blokke
MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter
MicroAmp 8-rørsstrimler med påsatte kuplede hætter har individuelt fastgjorte kuplede hætter, to store endeflige og gradueret 20-μ L-markører på hvert rør for at forhindre krydskontaminering, pipetteringsfejl og prøveidentifikationsfejl.
•Strip på otte rør med påsatte kuplede hætter, der åbner og lukker uafhængigt for at forhindre kontaminering og fordampning
• Vinklede hætter, der giver effektiv positionering af rørbånd i stativer og termiske cyklerblokke
• Ætset AH-bogstavmærkning på individuelle rør, der er synlig, når hætterne er åbne eller lukkede
• Dobbelte endetapper for korrekt mærkning og nem håndtering
• Uddannet 20-μ L-målemarkører på hvert rør til visuel volumenbekræftelse
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader har et unikt design med tre identiske polypropylen 32-brønds PCR-plader forbundet med dobbelte sideflige til brug med 32-brønds og standard 96-brønds termiske blokke. Pladerne tilbyder den samme tyndvæggede konstruktion som alle andre MicroAmp plast, til fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve, og de er valideret til brug med Applied Biosystems PCR termiske cykler for optimal pasform og ydeevne.
•Designet til brug med ProFlex 3 x 32-brønds PCR-system og det hele Applied Biosystems standard 96-brønds termiske cyklere
• Dobbelte sideflige, der er nemme at rive af, til nem adskillelse i tre individuelle 32-brøndsplader
• Halvskørt for nem håndtering og mærkning
• Standard 250μ L arbejdsvolumen, med en 300μ L maksimal brøndvolumen, når den bruges med en klæbende film
• Alfanumerisk mærkning på hver 32-brønds plade for nem brøndidentifikation
• Certificeret human DNA-, DNase- og RNase-fri
MicroAmp 32-brønds klare klæbende film
MicroAmp 32-brønds klar klæbende film er designet specielt til brug med MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader. Filmen giver et alternativ til hættestrimler og forsegler 32-brønds prøver sikkert for at forhindre PCR-prøvefordampning og brønd-til-brønd-kontamination.
•Samme produktdesign som MicroAmp Klar klæbende film til 96-brønds plader, men forskåret til at passe til 32-brønds plader
• Let at påføre og fjerne, —skal du blot fjerne bagsiden og påføre den fast på pladen med 32 brønde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring • ProFlex 3 x 32-brønds PCR-system
• 1 x MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
High-throughput kompatibilitet Manuelle protokoller
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Reaktionshastighed Hurtig, standard
Dimensioner 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Volumen 96-brønd, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Display Type 8,4 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype PCR system
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Maks. Rampehastighed 6 °C/sek. (blok), 4,4 °C/sek. (prøve)
Oversigt Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
Mængde 1 pakke
Vægt 41 lb. (18.8 kg)
Blokkonfigurationer 3 x 32-brønds, 2-Zone VeriFlex-blokke