Få mere at vide
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastpakker, 1 x 96-brønd
Artikelnummer. 17183169 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Oversigt:
Indeholder 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiske 96-brønds klare reaktionsplader med stregkode (100 plader i alt)
Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17183169 Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
17173169 Indeholder 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiske 96-brønds klare reaktionsplader med stregkode (100 plader i alt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17183169 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A41185
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
De ProFlex PCR System kombinerer den pålidelighed og ydeevne, du er kommet til at forvente af Applied Biosystems instrumenter med fleksible konfigurations- og kontrolfunktioner, der tilpasser sig dine forskningsbehov.
De ProFlex PCR System kombinerer den pålidelighed og ydeevne, du er kommet til at forvente af Applied Biosystems instrumenter med fleksible konfigurations- og kontrolfunktioner, der tilpasser sig dine forskningsbehov. Denne pakke inkluderer et system plus plastik (MicroAmp 8-rørsstrimler med påsatte kuplede hætter eller MicroAmp EnduraPlader og MicroAmp klare selvklæbende film).
Proflex PCR System
• Udskift 96-brønds 0,2 mL blok med en anden bloktype, hvis gennemstrømningsbehovet ændres
• Få adgang til systemet eksternt (og bekvemt) via mobilappen
• Programmer instrumentet på få sekunder med brugervenlig touchscreen-grænseflade
• Simuler gammelt instrument med termiske simuleringstilstande
• Optimer PCR hurtigt og effektivt med bedre end gradient VeriFlex-blokke
MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter
MicroAmp 8-rørsstrimler med påsatte kuplede hætter har individuelt fastgjorte kuplede hætter, to store endeflige og gradueret 20-μ L-markører på hvert rør for at forhindre krydskontaminering, pipetteringsfejl og prøveidentifikationsfejl.
•Strip på otte rør med påsatte kuplede hætter, der åbner og lukker uafhængigt for at forhindre kontaminering og fordampning
• Vinklede hætter, der giver effektiv positionering af rørbånd i stativer og termiske cyklerblokke
• Ætset AH-bogstavmærkning på individuelle rør synlig, når hætterne er åbne eller lukkede
• Dobbelte endetapper for korrekt mærkning og nem håndtering
• Uddannet 20-μ L-målemarkører på hvert rør til visuel volumenbekræftelse
MicroAmp EnduraPlader
MicroAmp EnduraPlates tilbyder fremragende PCR- eller qPCR-ydeevne i formater udviklet til at opfylde dine eksperimentelle behov. De er en løsning til arbejde, der kræver særlig håndtering og en endnu større grad af holdbarhed til brug i eksperimenter med flere instrumenter. De er valideret til brug med Applied Biosystems PCR termiske cykler for optimal pasform og ydeevne.
•Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
• Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
• Konstrueret efter ANSI/SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
• Fås i flere farver for nem organisering af laboratorieanalyser
• Fremragende mekanisk stabilitet og fladhed til dine komplette workflowbehov
MicroAmp Klar klæbende film
MicroAmp Klare klæbende film skaber en sikker forsegling på tværs af en hel mikroplade for at forhindre fordampning og brønd-til-brønd-kontamination.
•Klæbemiddel giver tæt forsegling over brønde for at forhindre lækager og fordampning.
•Let at påføre og fjerne
• Fås som klar (økonomisk og klæbrig) eller optisk (klar til real-time PCR og ikke-klæbrig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring • ProFlex 1 x 96-brønds PCR-system
• 1 x MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
High-throughput kompatibilitet Manuelle protokoller
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Reaktionshastighed Hurtig, standard
Dimensioner 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27,2 cm)
Volumen 96-brønd, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Display Type 8,4 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype PCR system
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Maks. Rampehastighed 6 °C/sek. (blok), 4,4 °C/sek. (prøve)
Oversigt Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
Mængde 1 pakke
Vægt 41 lb. (18.8 kg)
Blokkonfigurationer 96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block