Få mere at vide
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System + Plastpakke, 2x96-brønd, EnduraPlates
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 pakke
Beskrivelse
- Udskift 96-brønds 0,2 mL-blokken med en anden bloktype, hvis dit gennemløbsbehov ændrer sig
- Få adgang til systemet eksternt (og bekvemt) via en mobilapp
- Programmér instrumentet på få sekunder med en brugervenlig berøringsskærm
- Simuler dit gamle instrument med termiske simuleringstilstande
- Optimer din PCR hurtigt og effektivt med bedre end gradient VeriFlex-blokke
- Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
- Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
- Konstrueret efter ANSI/SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
- Fremragende mekanisk stabilitet og fladhed til dine komplette workflowbehov
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C) |
| Indhold og opbevaring | • ProFlex 2 x 96-brønds PCR-system • 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiske 96-brønds klare reaktionsplader med stregkode (100 plader i alt) • 1 x MicroAmp Klare selvklæbende film (100 film) |
| High-throughput kompatibilitet | Manuelle protokoller |
| Termisk ensartethed | <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C) |
| Reaktionshastighed | Hurtig, standard |
| Dimensioner | 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27,2 cm) |
| Volumen | 192-brønd, 0,2 ml |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Display Type | 8,4 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm |
| Produkttype | PCR system |
| Vis mere |