Få mere at vide
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR System, 96-brønd
Artikelnummer. p-7180374 Shop alle Applied Biosystems produkter
garanti:
Begrænset garanti
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15137105
Brand: Applied Biosystems™ 4484075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ProFlex 96-brønds PCR-systemet er den seneste i vores serie af Applied Biosystems termocyklere. ProFlex-systemet med den pålidelighed og præstation, du kan forvente af Applied Biosystem-instrumenter, og med fleksible konfigurations- og kontrolfunktioner, der tilpasser sig dine forskningsbehov.
The ProFlex 96-well PCR system is the latest in our line of Applied Biosystems thermal cyclers. The ProFlex system combines the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments with the flexible configuration and control features that adapt to your research needs.
ProFlex 96-brønds PCR-systemet er den seneste i vores serie af Applied Biosystems termocyklere. ProFlex-systemet med den pålidelighed og præstation, du kan forvente af Applied Biosystem-instrumenter, og med fleksible konfigurations- og kontrolfunktioner, der tilpasser sig dine forskningsbehov.
ProFlex 96-brønds PCR-systemet giver dig mulighed for at:
  • Udskifte 96-brønds 0,2 ml blokken med en anden bloktype, hvis gennemstrømningsbehovet ændres
  • Få adgang til systemet eksternt (og bekvemt) via en mobilapp
  • Programmér instrumentet på få sekunder med en brugervenlig berøringsskærm
  • Simuler et gammelt instrument med termiske simuleringstilstande
  • Optimer PCR hurtigt og effektivt med better-than-gradient VeriFlex-blokke
Udskiftelige blokke
Hvis dine forskningskrav ændrer sig i fremtiden, eller hvis du deler systemet med en person, der har brug for et andet format, skal du blot fjerne 96-brønds blokken fra toppen af instrumentet og udskifte den med en anden bloktype. Dette trin tager typisk mindre end 15 sekunder og kræver intet værktøj eller sæt.
Tilslutning til mobilapp
Har du nogensinde konfigureret alle dine PCR-reaktioner, kun for at finde ud af, at termocykleren allerede er i brug? Tjek tilgængeligheden med en mobilapp, før du kommer til laboratoriet. Download også rapportfiler for eksperimentet, modtag advarsler og meget mere.
Simuleringstilstande
ProFlex PCR System er udstyret med simuleringstilstande, der efterligner din gamle termocyklers rampehastighed. Simuleringstilstande er tilgængelige for MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 og Applied Biosystems Veriti-systemer.
VeriFlex-blokke: forbedret PCR-funktionalitet
VeriFlex-blokke styres af flere Peltier-elementer (seks separate Peltier-elementer pr. 96-brønds modul). Dette giver dig den ultimative kontrol over din blok til præcise, better-than-gradient optimeringseksperimenter og til at køre flere reaktionsbetingelser på én gang for præcise inkubationer og andre ikke-PCR-arbejdsgange.
Styring med 8,4-tommer berøringsskærm
Den enkle og intuitive berøringsskærm giver dig mulighed for nemt at programmere og reducerer den tid, der bruges på at oplære dig selv og andre i, hvordan man bruger systemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Udskiftelig
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Reaktionshastighed Hurtig, standard
Dimensioner 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27 cm)
Volumen 96-brønd, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Display Type 8,4 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype Termocykler
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) PCR
Programmer Automatisk genstart (efter strømafbrydelser), beskyttelse mod programoverskrivning
Brugergrænseflade USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Maks. Rampehastighed 6 °C/sek. (blok), 4,4 °C/sek. (prøve)
Mængde 1 instrument
Hukommelse USB og indbygget
Vægt 41 lb. (18.8 kg)
Blokkonfigurationer 96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block