Få mere at vide
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-system, 2 x 384-brønd
Artikelnummer. p-7113359 Shop alle Applied Biosystems produkter
garanti:
Begrænset garanti
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15304502
Brand: Applied Biosystems™ 4484077
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ProFlex™ PCR-systemet er det seneste i vores linje af Applied Biosystems™ termocyklere med den pålidelighed og præstation, du kan forvente af Applied Biosystems-instrumenter.
ProFlex™ PCR Systems are the latest in our line of Applied Biosystems™ thermal cyclers, providing the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments. By combining an extended warranty with your instrument purchase, you'll extend the life of your investment and receive the support you need to keep your instrument running at peak performance.
ProFlex™ PCR-systemet er det seneste i vores linje af Applied Biosystems™ termocyklere med den pålidelighed og præstation, du kan forvente af Applied Biosystems-instrumenter. Ved at tilvælge en udvidet garanti forlænger du levetiden på din investering og får den støtte, du har brug for, for at holde dit instrument kørende med maksimal præstation. Hver ProFlex PCR System Extended Warranty Package inkluderer instrumentkonfiguration og kontrolfunktioner samt udvidede garantifordele, der tilpasser sig dine forskningsbehov:
  • Udskift bloktyper, hvis dit gennemløbsbehov ændrer sig
  • Få adgang til systemet eksternt (og bekvemt) via en mobilapp
  • Programmér instrumentet på få sekunder med en brugervenlig berøringsskærm
  • Simuler dit gamle instrument med termiske simuleringstilstande
  • Modtag hurtig reparation fra fabriksuddannede og certificerede serviceteknikere
  • Minimer instrumentets nedetid ved fejlfinding med erfarent teknisk supportpersonale
For detaljerede instrumentoplysninger og specifikationer, se ProFlex PCR System (kat.-nr. 4484075).
Udvidet AB Repair Center (ABRC)-garanti
Tilføj flere års garantidækning til din eksisterende producents begrænsede garanti med udvidet AB Repair Center (ABRC)-garanti. Med ABRC-support vil fabriksuddannede ingeniører vedligeholde og reparere dit instrument på vores fjernservicecenter. Send blot dit instrument til os, og vi vil vedligeholde eller reparere det og sende det tilbage til dig inden for 3 uger. Alle dele, arbejdskraft og forsendelsesomkostninger er inkluderet.
Den udvidede ABRC-garanti er ideel til kunder i regulerede miljøer, som har behov for konsistente aktivmærker for at overholde regulerede protokoller.
Visse undtagelser gælder. Kontakt din service- og supportrepræsentant for detaljer på service.sales@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Reaktionshastighed Hurtig, standard
Dimensioner 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27 cm)
Volumen 768 x 20 μL Tubes, 2 x 384-well Plate
Spænding 100 til 240 V
Produktlinje ProFlex
Display Type 8,4 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype Termocykler
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) PCR
Programmer Automatisk genstart (efter strømafbrydelser), beskyttelse mod programoverskrivning
Brugergrænseflade USB, WiFi, Cloud, Ethernet
Maks. Rampehastighed 3 °C/sek. (blok), 1,6 °C/sek. (prøve)
Mængde 1 instrument
Hukommelse USB og indbygget
Vægt 45 lb. (20.4 kg)
Blokkonfigurationer 2 x 384-brønds isotermiske blokke