Description
ProFlex™ PCR-systemer er det nyeste i vores serie af Applied Biosystems™ termiske cykler, der leverer den pålidelighed og ydeevne, du forventer af Applied Biosystems instrumenter. Ved at tilvælge en udvidet garanti forlænger du levetiden på din investering og får den støtte, du har brug for, for at holde dit instrument kørende med maksimal præstation.
Hver PCR ProFlex System Extended Warranty Package inkluderer instrumentkonfiguration og kontrolfunktioner samt udvidede garantifordele, der tilpasser sig dine forskningsbehov:
- Udskift bloktyper, hvis din gennemstrømning skal ændres
- Få adgang til systemet eksternt (og bekvemt) via en mobilapp
- Programmér instrumentet på få sekunder med en brugervenlig berøringsskærm
- Simulér dit gamle instrument med termiske simuleringstilstande
- Få hurtig reparation fra fabriksuddannede og certificerede serviceteknikere
- Minimer instrumentets nedetid ved fejlfinding med erfarent teknisk supportpersonale
For detaljeret instrumentinformation og specifikationer, se ProFlex PCR-systemet (Cat. Nej. 4484075).
AB Reparationscenter (ABRC) udvidet garanti
Tilføj yderligere års garantidækning til din eksisterende producents begrænsede garanti med Repair Center (ABRC) udvidede AB garanti. Med ABRC-support vil fabriksuddannede ingeniører vedligeholde og reparere dit instrument på vores fjernservicecenter. Send os blot dit instrument, så vedligeholder eller reparerer vi det og sender det tilbage til dig inden for 3 uger. Alle dele, arbejdskraft og forsendelsesomkostninger er inkluderet.
Den udvidede ABRC-garanti er ideel til kunder i regulerede miljøer, som har behov for konsistente aktivmærker for at overholde regulerede protokoller.
Visse undtagelser gælder. Kontakt din service- og supportrepræsentant for detaljer på service.sales@thermofisher.com.
Specifications
Specifications
| Termisk nøjagtighed | ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C) |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Termisk ensartethed | <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C) |
| Reaktionshastighed | Hurtig, standard |
| Dimensioner | 22 x 13 x 10,6 tommer (56,5 x 33 x 27 cm) |
| Volumen | 768 x 20 μl rør, 2 x 384 brøndplader |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Produktlinje | ProFlex |
| Display Type | 8,4 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm |
| Produkttype | Termocykler |
| Show More |