Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Proflavin hydrochlorid
Artikelnummer. p-7084736 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 16607052
Brand: Thermo Scientific Chemicals 465860050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 952-23-8 | C26H26Cl2N6O | 509.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 952-23-8
Molekylær formel C26H26Cl2N6O
Molekylvægt (g/mol) 509.44
MDL nummer MFCD00066867
InChI nøgle APOVFGFHTIKDOX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dihydrogen bis(acridin-3,6-diamin)hydratdichlorid
SMIL [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Alpha vektor PROFLAVINEHYDROCHLORIDE
Kemisk navn eller materiale Proflavine hydrochloride
Smeltepunkt 270°C
Farve Brun-rød til orange
Tab ved tørring ≤4 % (105°C, 1 hr)
Infrarødt spektrum Conforms
Analyseprocentområde 13.6 to 15.0 % (CL) (Titration Argentometric)
Emballage glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Formel vægt 245.71
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proflavine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Proflavine monohydrochloride