Tekniske data
| Alpha vektor | PROFLAVINHYDROCHLORID |
| Kemisk navn eller materiale | Proflavine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 270 °C |
| Farve | Brun-rød til orange |
| Tab ved tørring | ≤4 % (105 °C, 1 time) |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Analyseprocentområde | 13,6 til 15,0 % (CL) (Titrering argentometrisk) |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | (1 mg/ml vandig opl.) Klar opløsning |
| Vis mere |