Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Proflavin hydrochlorid
Artikelnummer. 16607052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16607052 5 g
16617052 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 16607052 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465860050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 952-23-8 | C26H26Cl2N6O | 509.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 952-23-8
Molekylær formel C26H26Cl2N6O
Molekylvægt (g/mol) 509.44
MDL nummer MFCD00066867
InChI nøgle APOVFGFHTIKDOX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dihydrogen bis(acridin-3,6-diamin)hydratdichlorid
SMIL [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Alpha vektor PROFLAVINEHYDROCHLORIDE
Kemisk navn eller materiale Proflavine hydrochloride
Smeltepunkt 270°C
Farve Brun-rød til orange
Tab ved tørring ≤4 % (105°C, 1 hr)
Infrarødt spektrum Conforms
Analyseprocentområde 13.6 to 15.0 % (CL) (Titration Argentometric)
Emballage glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Formel vægt 245.71
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proflavine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proflavine monohydrochloride